Eosin gul vattenlösning i vattenlösning, Q Path® för mikroskopi
Leverantör: VWR Q-Path Chemicals
Synonyms: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
10047001.EA 580 SEK
10047001. 10047101.
Eosin gul vattenlösning i vattenlösning, Q Path® för mikroskopi
Eosin Y
Ready to use eosin solution for HES histological staining.
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691.86 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005040
CAS nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
IVDLogo
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear liquid
Colour of solution Orange-red
Density (20/4)
pH (20°C)
Absorbance (0.1 %) 514 - 518 nm