Hematoxylin lösning (Mayer), Q Path® för mikroskopi
Leverantör: VWR Q-Path Chemicals
Varning
10047005.EA 1100 SEK
10047005. 10047105.
Hematoxylin lösning (Mayer), Q Path® för mikroskopi
Hematoxylinfärgningslösning
Ready to use solution for HES histological staining
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
IVDLogo
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear liquid
Colour of solution Purplish red
Density (20/4) 1,05 - 1,07
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Absorbance (0.1 %) 559 - 561 nm