Metylrött i vattenlösning
Leverantör: Lovibond
451630 451631
LOVI451630EA 265 SEK
LOVI451630 LOVI451631
Metylrött i vattenlösning
Metylrött
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
MDL Number: MFCD00002425
CAS nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1