Kongoröd, Sigma-Aldrich®
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
C6767-100G
C6767-25G
C6767-100GEA
1220
SEK
C6767-100G
C6767-25G
Kongoröd, Sigma-Aldrich®
Kongoröd
Formel:
C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂ Smältpunkt: > 360 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004028 CAS nummer: 573-58-0 EINECS: 209-358-4 Merck Index: 12,02562 |