4-Chloro-2-picoline ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M2284-1G
M2284-5G
TCIAM2284-1GEA
230
SEK
TCIAM2284-1G
TCIAM2284-5G
4-Chloro-2-picoline ≥98.0%
4-Chloro-2-picoline
Formel:
C₆H₆ClN Kokpunkt: 56°C |
MDL Number:
MFCD00038833 CAS nummer: 3678-63-5 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |