4-Cyano-4'-pentylbiphenyl ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C1550-1G
C1550-25G
C1550-5G
TCIAC1550-1GEA
285
SEK
TCIAC1550-1G
TCIAC1550-25G
TCIAC1550-5G
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl ≥98.0%
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl
Formel:
C₁₈H₁₉N MW: 249,36 g/mol Kokpunkt: 215°C |
MDL Number:
MFCD00036350 CAS nummer: 40817-08-1 EINECS: 255-093-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | White clear liquid to cloudy liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |