Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: Ethyl 2-thiophenecarboxylate
T0904-10ML T0904-25ML
TCIAT0904-10MLEA 295 SEK
TCIAT0904-10ML TCIAT0904-25ML
Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98.0%
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₈O₂S
Kokpunkt: 218°C
Flampunkt: 88°C
MDL Number: MFCD00005436
CAS nummer: 2810-04-0
EINECS: 220-554-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff1c4df905ecaf62ad71d4941455351073101ed3&vid=ff1c4df905ecaf62ad71d4941455351073101ed3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %