1-Bromo-2-naphthaldehyde ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B1647-1G B1647-5G B1647-25G
TCIAB1647-1GEA 855 SEK
TCIAB1647-1G TCIAB1647-5G TCIAB1647-25G
1-Bromo-2-naphthaldehyde ≥96.0%
1-Bromo-2-naphthaldehyde
Formel: C₁₁H₇BrO
MW: 235,0767 g/mol
MDL Number: MFCD00046368
CAS nummer: 3378-82-3
EINECS: 222-180-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ea8f910250df20f1fe92b090de9653e526abee2&vid=4ea8f910250df20f1fe92b090de9653e526abee2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 115.0 to 120.0 deg-C