2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-Dimethy-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
D2853-1G
D2853-5G
TCIAD2853-1GEA
965
SEK
TCIAD2853-1G
TCIAD2853-5G
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol 98,0 GC_ANALYSMETOD
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Formel:
C₁₄H₂₁BO₃ MW: 248.13 g/mol |
MDL Number:
MFCD02093724 CAS nummer: 269410-25-5 |
|
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 106.0 to 110.0 deg-C |