3-(Pentylthio)-1H-1,2,4-triazole
Leverantör: Thermo Scientific
RJC03578DA
RJC03578EA
MAYBRJC03578DAEA
0
SEK
MAYBRJC03578DA
MAYBRJC03578EA
3-(Pentylthio)-1H-1,2,4-triazole
3-(Pentylthio)-1H-1,2,4-triazole
Formel:
C₇H₁₃N₃S |
CAS nummer:
71705-07-2 |