Citronsyra, vattenfri ≥99.5%, pulver, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
84842.290EA 640 SEK
84842.290 84842.360
Citronsyra, vattenfri ≥99.5%, pulver, GPR RECTAPUR®
Citronsyra
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Kokpunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 149…151 °C
Densitet: 1,665 g/cm³ (18 °C. OECD 109)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011669
CAS nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=1cd874f3649c2dfd369bd497286dccd62cbc4360&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm