Svavelsyra 9.6 mol/l (19.2 N)
Leverantör: Hach
Fara
203832 203849
HACH203832EA 465 SEK
HACH203832 HACH203849
Svavelsyra 9.6 mol/l (19.2 N)
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II