Ammoniumacetat aqueous solution
Leverantör: Ambion
Synonyms:
Acetic acid ammonium salt
9071
9070G
9077G
AMBI9071EA
0
SEK
AMBI9071
AMBI9070G
AMBI9077G
Ammoniumacetat aqueous solution
Ammoniumacetat
Formel:
H₃CCOONH₄ MW: 77.08 g/mol Smältpunkt: 114 Flampunkt: 136 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS nummer: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |