Väteperoxid 30%, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
16911-250ML-F 16911-1L-F 16911-5L-F
SUPL16911-250ML-FEA 1500 SEK
SUPL16911-250ML-F SUPL16911-1L-F SUPL16911-5L-F
Väteperoxid 30%, Supelco®
Väteperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Kokpunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: < 0 °C
Densitet: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011333
CAS nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798