Natriumdodecylsulfat 100 g/l i vattenlösning
Leverantör: Cayman Chemical
600216-100 600216-250 600216-500
CAYM600216-100EA 590 SEK
CAYM600216-100 CAYM600216-250 CAYM600216-500
Natriumdodecylsulfat 100 g/l i vattenlösning
Natriumdodecylsulfat
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Densitet: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036175
CAS nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM