1-Amino-2-methylbutane ≥85.0% (contains 3-Methylbutylamine)
Leverantör: TCI
Fara
M0767-25ML M0767-5ML
TCIAM0767-25MLEA 1250 SEK
TCIAM0767-25ML TCIAM0767-5ML
1-Amino-2-methylbutane ≥85.0% (contains 3-Methylbutylamine)
1-Amino-2-methylbutane
Formel: C₅H₁₃N
Kokpunkt: 97 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,755 g/cm³ (18 °C)
Flampunkt: 8°C
MDL Number: MFCD00008147
CAS nummer: 96-15-1
EINECS: 202-483-5
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62122da55c38d0d0d914da8ce132c9ea3ff6d19e&vid=62122da55c38d0d0d914da8ce132c9ea3ff6d19e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %