Tween® 20 (Polysorbate) 10% i vattenlösning, Proteomics Grade
Leverantör: G Biosciences
Synonyms: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
DG011 DG012
DG011EA 4600 SEK
DG011 DG012
Tween® 20 (Polysorbate) 10% i vattenlösning, Proteomics Grade
Tween® 20 (Polysorbate)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00165986
CAS nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3