EDTA disodium salt 0.01 M EDTA-Na2 volumetrisk lösning, for complexometry, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
35322-1L 35322-500ML
35322-1LEA 1950 SEK
35322-1L 35322-500ML
EDTA disodium salt 0.01 M EDTA-Na2 volumetrisk lösning, for complexometry, Fluka™
EDTA disodium salt
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070672
CAS nummer: 139-33-3
EINECS: 231-791-2
Order Now
Specifikation testresultat
Factor 0.995 - 1.005