TRITON™ X-100 10% i vatten
Leverantör: G Biosciences
|
Fara
|
Synonyms:
Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
DG907
DG908
DG907EA
4175
SEK
DG907
DG908
TRITON™ X-100 10% i vatten
TRITON™ X-100
Kokpunkt:
∼100 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 6 Densitet: ∼1.01 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 251 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00132505 CAS nummer: 9002-93-1 Merck Index: 13,06793 |