3-Decylthiophene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
D2098-1G
D2098-5G
TCIAD2098-1GEA
605
SEK
TCIAD2098-1G
TCIAD2098-5G
3-Decylthiophene ≥98.0%
3-Decylthiophene
Formel:
C₁₄H₂₄S MW: 224,40 g/mol |
MDL Number:
MFCD00143180 CAS nummer: 65016-55-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |