3-Butylthiophene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B1458-1G B1458-5G
TCIAB1458-1GEA 335 SEK
TCIAB1458-1G TCIAB1458-5G
3-Butylthiophene ≥98.0%
3-Butylthiophene
Formel: C₈H₁₂S
MW: 140,2459 g/mol
Kokpunkt: 183°C
Flampunkt: 60°C
MDL Number: MFCD00143179
CAS nummer: 34722-01-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=420400c351b83d42330b0056ce3603434dcac8fd&vid=420400c351b83d42330b0056ce3603434dcac8fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %