Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
M2181-25G M2181-5G
TCIAM2181-25GEA 895 SEK
TCIAM2181-25G TCIAM2181-5G
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥98.0%
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
Kokpunkt: 130°C
Flampunkt: 115°C
MDL Number: MFCD00144769
CAS nummer: 104901-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d78669bbb161f02efe5a8eb1954a188f530ef983&vid=d78669bbb161f02efe5a8eb1954a188f530ef983&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %