4-Butylbenzonitrile
Leverantör: Thermo Scientific
TL00747DA TL00747EA
MAYBTL00747DAEA 0 SEK
MAYBTL00747DA MAYBTL00747EA
4-Butylbenzonitrile
4-Butylbenzonitrile
Formel: C₁₁H₁₃N
MW: 159.23 g/mol
MDL Number: MFCD00052345
CAS nummer: 20651-73-4