1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥95.0%
Leverantör: TCI
B1802-25G
B1802-5G
TCIAB1802-25GEA
6175
SEK
TCIAB1802-25G
TCIAB1802-5G
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥95.0%
1-Bromo-4-dodecylbenzene
Formel:
C₁₈H₂₉Br MW: 325.33 g/mol Kokpunkt: 191°C |
MDL Number:
MFCD00191386 CAS nummer: 126930-72-1 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |