1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H33116.03 H33116.06
H33116.03EA 2750 SEK
H33116.03 H33116.06
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene ≥97%
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formel: C₆F₃I₃
MW: 509,77 g/mol
Smältpunkt: 152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06248899
CAS nummer: 84322-56-5