3-(Methylthio)-1-hexanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M2050-5G
M2050-25G
TCIAM2050-5GEA
365
SEK
TCIAM2050-5G
TCIAM2050-25G
3-(Methylthio)-1-hexanol ≥98.0%
3-(Methylthio)-1-hexanol
Formel:
C₄H₁₀OS Kokpunkt: 62°C Flampunkt: 108°C |
MDL Number:
MFCD00010674 CAS nummer: 51755-66-9 EINECS: 257-380-8 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |