Kaliumhydroxid 1 M (1 N) i etanol volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
35112-1L 35112-6X1L
35112-1LEA 850 SEK
35112-1L 35112-6X1L
Kaliumhydroxid 1 M (1 N) i etanol volumetrisk lösning, Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Kokpunkt: 78 °C (1,013 hPa)
Densitet: 0,88 g/cm3 (20 °C)
Flampunkt: 11 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003553
CAS nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective