Ethyl-2-ethylbutyrate ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Etzadroxil, Ethyl 2-ethylbutanoate
E0345-25ML E0345-500ML
TCIAE0345-25MLEA 565 SEK
TCIAE0345-25ML TCIAE0345-500ML
Ethyl-2-ethylbutyrate ≥99.0%
Ethyl-2-ethylbutyrate
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Kokpunkt: 152°C
Flampunkt: 39°C
MDL Number: MFCD00059396
CAS nummer: 2983-38-2
EINECS: 221-044-9
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=137c14207e1a8824fc41e8895c18335da687d346&vid=137c14207e1a8824fc41e8895c18335da687d346&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %