Väteklorid 1.25 mol/l i metanol, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
17935-250ML 17935-50ML
17935-250MLEA 1360 SEK
17935-250ML 17935-50ML
Väteklorid 1.25 mol/l i metanol, Supelco®
Väteklorid
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09b8a4d46fc0d3f9d1cc4da5780d4eb4dee20bbc&vid=09b8a4d46fc0d3f9d1cc4da5780d4eb4dee20bbc&prid=web&clid=SAPDAM