Väteklorid 1.25 M i etanol, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
427011000 427018000 427011000_T 427018000_T
427011000.EA 930 SEK
427011000. 427018000. 427011000_T 427018000_T
Väteklorid 1.25 M i etanol, AcroSeal®
Väteklorid
Formel: HCl
Flampunkt: 12 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.5 %
Strength 1.10 to 1.40 M
NMR ≥96.0 %