Väteklorid 3 mol/l i 1-butanol, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
87472-250ML-F 87472-50ML-F
87472-250ML-FEA 2100 SEK
87472-250ML-F 87472-50ML-F
Väteklorid 3 mol/l i 1-butanol, Supelco®
Väteklorid
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45fdfff2ecf56445fd5588c533d60f8e9fd98ddf&vid=45fdfff2ecf56445fd5588c533d60f8e9fd98ddf&prid=web&clid=SAPDAM