3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
D2790-1G
D2790-5G
TCIAD2790-1GEA
230
SEK
TCIAD2790-1G
TCIAD2790-5G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥95.0%
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Formel:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00221716 CAS nummer: 4198-90-7 |
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |