Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Leverantör: Thermo Scientific
TL00703DA TL00703EA
MAYBTL00703DAEA 0 SEK
MAYBTL00703DA MAYBTL00703EA
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₉ClO₂
MDL Number: MFCD00205141
CAS nummer: 56525-63-4