3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
H33856.03 H33856.06
H33856.03EA 4250 SEK
H33856.03 H33856.06
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
Smältpunkt: 151…153 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234273
CAS nummer: 14543-43-2