Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
F0311-25G F0311-5G
TCIAF0311-25GEA 1250 SEK
TCIAF0311-25G TCIAF0311-5G
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97.0%
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Formel: C₃H₃F₃O₄S
MW: 192,11 g/mol
Kokpunkt: 118°C
Flampunkt: 47°C
MDL Number: MFCD00144316
CAS nummer: 680-15-9
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aad86a7c47a960d7578b8b85b8d5b2bc8743476&vid=6aad86a7c47a960d7578b8b85b8d5b2bc8743476&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %