2-Aminooxazole 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
Synonyms: Oxazol-2-amine
H34360.03 H34360.06
H34360.03EA 3200 SEK
H34360.03 H34360.06
2-Aminooxazole 97%
2-Aminooxazole
Formel: C₃H₄N₂O
MW: 84.10 g/mol
Smältpunkt: 93…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07364485
CAS nummer: 4570-45-0