5-(4-Bromophenyl)isoxazole
Leverantör: Thermo Scientific
CC12910DA CC12910EA
MAYBCC12910DAEA 0 SEK
MAYBCC12910DA MAYBCC12910EA
5-(4-Bromophenyl)isoxazole
5-(4-Bromophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224.06 g/mol
MDL Number: MFCD02183532
CAS nummer: 7064-31-5