3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H34227.03 H34227.06
H34227.03EA 1475 SEK
H34227.03 H34227.06
3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₆IN₃
Smältpunkt: 177…179 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09261138
CAS nummer: 88805-76-9