3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
H34143.MD
H34143.03
H34143.06
H34143.MDEA
1125
SEK
H34143.MD
H34143.03
H34143.06
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₆ClN₃ Smältpunkt: 157…159 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00663139 CAS nummer: 20925-60-4 |