3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H34095.03 H34095.09
H34095.03EA 1150 SEK
H34095.03 H34095.09
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₆BrN₃
Smältpunkt: 227…230 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05665872
CAS nummer: 404827-77-6