Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H34341.03 H34341.06
H34341.03EA 1400 SEK
H34341.03 H34341.06
Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₂
Smältpunkt: ∼ 195 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01646333
CAS nummer: 2164-61-6