Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H35502.03 H35502.MD
H35502.03EA 6350 SEK
H35502.03 H35502.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Kokpunkt: 37…39 °C (0,2 mmHg)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08752622
CAS nummer: 274-56-6