4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C2282-1G C2282-5G
TCIAC2282-1GEA 365 SEK
TCIAC2282-1G TCIAC2282-5G
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole ≥95.0%
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Formel: C₆H₈ClNO
MW: 145,59 g/mol
Kokpunkt: 88°C
Flampunkt: 96°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00003154
CAS nummer: 19788-37-5
EINECS: 243-312-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89c149aa46c47eb979a59b5499b024865c40d2bb&vid=89c149aa46c47eb979a59b5499b024865c40d2bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %