3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H33202.MD H33202.06 H33202.03
H33202.MDEA 1050 SEK
H33202.MD H33202.06 H33202.03
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈BrN₃
MW: 226,08 g/mol
Smältpunkt: 133…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09864804
CAS nummer: 1000018-06-3