5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.28-0.32 M i acetonitril, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
9481.2500EA 14800 SEK
9481.2500 9481.4000GL
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.28-0.32 M i acetonitril, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Formel: C₃H₆N₄S
MDL Number: MFCD00068733
CAS nummer: 89797-68-2
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance passes test
Molarity (5-Ethylthio-1H-Tetrazole) 0.28 - 0.32
Water (H2O) max. 50 ppm