Di-tert-butyl pyrocarbonate ~30% i 1,4-Dioxan
Leverantör: TCI
Fara
D3878-100G D3878-500G
TCIAD3878-100GEA 765 SEK
TCIAD3878-100G TCIAD3878-500G
Di-tert-butyl pyrocarbonate ~30% i 1,4-Dioxan
Formel: C₁₀H₁₈O₅
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008805
CAS nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce40be4a9870ef6702770fb695f1a8da6eaa53ab&vid=f237910bb265427c846f0b3b0c29b8c0b7e84e77&prid=web&clid=SAPDAM