Vattenbad, utan omrörning, SUB Aqua Pro-serien
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS
SAP12 SAP18 SAP2 SAP26 SAP2S SAP34 SAP5 SAPD
462-0477EA 15325 SEK
462-0477 462-0478 462-0474 462-0479 462-0475 462-0480 462-0476 462-0481
Vattenbad, utan omrörning, SUB Aqua Pro-serien
Bad Vattenbad, utan omrörning
Digitala vattenbad av hög kvalitet utan omrörning med olika modeller från 2 till 34 liter och ett dubbelt bad med 5 och 12 liter. Dubbla bad är idealiska när två olika temperaturer behövs och utrymmet är begränsat. Alla enheter har rostfria ståltankar och hållbara lackerade stålhöljen. De erbjuder korta uppvärmningstider, utmärkt temperaturstyrning, lättanvända reglage och en klar och tydlig display. Alla bad har värmematteteknik som ger största möjliga arbetsyta och utan värmelement i tanken är de lättare att rengöra. 12-litersmodellen och större modeller har en praktisk avtappningskran påMore Product Information
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable