Filter plates, 96-well, for protein purification, AcroPrep™ Advance
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8129 8072 8071 8039 8130 8172 8171 8022
738-0117EA 2500 SEK
738-0117 738-0114 738-0113 518-0024 738-0118 738-0128 738-0127 738-0197
Filter plates, 96-well, for protein purification, AcroPrep™ Advance
Plattor Filterplattor
AcroPrep™ Advance filterplattserie omfattar många olika membrantyper och porstorlekar för att ge bästa möjliga resultat vid en mängd olika tillämpningar för provberedning och screening med hög gemomströmning. AcroPrep™ Advance filterplattor är idealiska för koncentration, rening och avsaltning av proteiner och peptider, beads- och resinbaserade kromatografitillämpningar, grovfraktionering och klarning av lysat samt allmän filtrering.
  • Supor®-membranet ger ett optimalt stöd för att behålla kromatografiresiner samtidigt som de låter buffert flöda smidigt; Mustang®-membranet håller för höga flödeshastigheter som ger snabb rening av biomolekyler
  • Brunnsgeometrin resulterar i snabbare och mer enhetliga filtreringshastigheter över hela plattan med minskad dödvolym
  • Utloppsspetsens geometri minimerar provläckage under inkubationsstegen
  • Låg nivå av icke-specifik bindning – plattans inneboende egenskaper hindrar målmolekylerna från att bindas vid plattan
Typiska användningsområden är proteinrening med hög genomströmning, screening av kromatografiresiner, screening av kromatografiförhållanden, proteinfraktionering och antikroppsrening.