Filter plates, 96-well, for ultrafiltration, AcroPrep™ Advance
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8034 8036 8035 8033 8166 8165 8164 8163
518-0032EA 8625 SEK
518-0032 518-0029 518-0028 518-0027 738-0126 738-0125 738-0124 738-0123
Filter plates, 96-well, for ultrafiltration, AcroPrep™ Advance
Plattor Filterplattor
AcroPrep™ Advance filterplattserie omfattar många olika membrantyper och porstorlekar för att ge bästa möjliga resultat vid en mängd olika tillämpningar för provberedning och screening med hög gemomströmning. AcroPrep™ Advance filterplattor är idealiska för koncentration, rening och avsaltning av proteiner och peptider, beads- och resinbaserade kromatografitillämpningar, grovfraktionering och klarning av lysat samt allmän filtrering.
  • Högt utbyte av biomolekyler – Omega®-membranet ger oftast ≥90% återvinning av målbiomolekyler
  • Brunnsgeometrin resulterar i snabbare och mer enhetliga filtreringshastigheter över hela plattan med minskad dödvolym för maximal provåtervinning
  • Låg nivå av icke-specifik bindning – plattans och membranets inneboende egenskaper hindrar målmolekylerna från att bindas vid plattan
Applications for AcroPrep™ Advance 96-well filter plates for ultrafiltration include size exclusion, PCR clean-up, nucleic acid purification, and protein separation.