Filter plates, 96-well, for solvent filtration, AcroPrep™ Advance
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8047 8048 8247 8148 8147 8248 8582 8584 8682 8684 8782 8784 8586 8588 8686 8688
738-0109EA 3300 SEK
738-0109 738-0110 738-0131 738-0122 738-0121 738-0132 513-0163 513-0164 514-1096 514-1097 514-1098 514-1099 513-0166 513-0168 513-0167 513-0169
Filter plates, 96-well, for solvent filtration, AcroPrep™ Advance
Plattor Filterplattor
AcroPrep™ Advance filterplattportföljen inkluderar olika typer av membran och porstorlek för att ge bästa möjliga resultat vid en mängd olika applikationer för provberedning och creeningapplikationer med hög genomströmning. Finns med olika val av PTFE eller PTFE membran.
  • Kemiskt beständiga material ger en stabil plattform för bearbetning av prover i organiska lösningsmedel
  • Låg nivå av icke-specifik bindning – inerta konstruktionsmaterial säkerställer fullständig provåtervinning
  • Brunnsgeometrin resulterar i snabbare och mer enhetliga filtreringshastigheter över hela plattan med minskad dödvolym
  • Utloppsspetsens geometri låter proverna flöda direkt in i uppsamlingsplattan utan att man behöver oroa sig för korskontaminering
PTFE-membranet (hydrofilt polytetrafluoroeten) är ett hydrofilt membran för alla ändamål för vattenhaltiga, sura, basiska, icke-aggressiva organiska och aggressiva organiska lösningar. PTFE-membranet erbjuder låg proteinbindning och låga nivåer av UV-absorberande extraherbara material.
Typiska användningsområden är metaboliska undersökningar, molekylära reaktioner eller drogsyntesreaktioner, provberedning med hjälp av lösningsmedel och filtrering av aggressiva ämnen.
Mått
L×B×H (med lock): 128×86×18 mm (endast 350 μl)
L×B×H (utan lock): 128×86×18 mm (350 μl); 128×86×33 mm (1 ml); 128×86×47 mm (2 ml)
Bottenyta för brunn: 0,25 cm²
Rekommenderat vakuum vid drift: ≥254 mm Hg
Rekommenderad centrifugalkraft: 1500×g
Konstruktionsmaterial
Filtermedier: PTFE-membran (polytetrafluoretylen), wwPTFE membrane (water wettable polytetrafluoroethylene) or GHP (hydrophilic polypropylene) membrane
Platta av PP
Lock av PS